Bortribromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

202207-100G 202207-25G
SIAL202207-100GEA 246 EUR
SIAL202207-100G SIAL202207-25G
Bortribromid, Sigma-Aldrich®
Bortribromid
Formel: BBr₃
Molecular Weight: 250.52 g/mol
Siedepunkt: 91,2
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 2.645 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011312
CAS-Nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR