Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202371-1KG
202371-20KG
202371-250G
202371-500G
SIAL202371-1KGEA
93.3
EUR
SIAL202371-1KG
SIAL202371-20KG
SIAL202371-250G
SIAL202371-500G
Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 300
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Schmelzpunkt: –15…–10 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...