Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

202371-1KG 202371-20KG 202371-250G 202371-500G
SIAL202371-1KGEA 93.3 EUR
SIAL202371-1KG SIAL202371-20KG SIAL202371-250G SIAL202371-500G
Polyethylenglycol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: –15…–10 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR