Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

202398-250G 202398-500G 202398-20KG
SIAL202398-250GEA 27.2 EUR
SIAL202398-250G SIAL202398-500G SIAL202398-20KG
Polyethylenglycol 400, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4…8 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR