Arsen, pieces, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Arsenic solution
MQ100
202657-5G
SIAL202657-5GEA 87.5 EUR
SIAL202657-5G
Arsen, pieces, Sigma-Aldrich®
Arsenic
Formel: As
Molecular Weight: 74.92 g/mol
Schmelzpunkt: 817
Dichte: 5.727 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085309
CAS-Nummer: 7440-38-2
EINECS: 231-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,00832