Arsen(III)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

202673-25G 202673-5G
SIAL202673-25GEA 271 EUR
SIAL202673-25G SIAL202673-5G
Arsen(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Arsen(III)oxid
Formel: As₂O₃
Siedepunkt: 465 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 312 °C
Dichte: 3,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003433
CAS-Nummer: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,00844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR