Bariumfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

202746-20G
SIAL202746-20GEA 160 EUR
SIAL202746-20G
Bariumfluorid, Sigma-Aldrich®
Barium fluoride
Formel: BaF₂
Siedepunkt: 2260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1270 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003450
CAS-Nummer: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01003

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR