Bariumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

202762-20G
SIAL202762-20GEA 147 EUR
SIAL202762-20G
Bariumsulfat, Sigma-Aldrich®
Barium sulphate
Formel: BaSO₄
Molecular Weight: 233,39 g/mol
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1345 °C
Dichte: 4,5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003455
CAS-Nummer: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR