Cadmium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cadmium iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
202916-10G
SIAL202916-10GEA 123 EUR
SIAL202916-10G
Cadmium(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II)iodid
Formel: CdI₂
Molecular Weight: 366,22 g/mol
Siedepunkt: 787 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 387 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010920
CAS-Nummer: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01657