Cer(III)sulfat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dicertrisulfat Octahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203009-50G
SIAL203009-50GEA
237
EUR
SIAL203009-50G
Cer(III)sulfat Octahydrat, Sigma-Aldrich®
Cer(III)sulfat Octahydrat
Formel:
Ce₂O₁₂S₃·8H₂O Molecular Weight: 712,54 g/mol |
MDL:
MFCD00149641 CAS-Nummer: 10450-59-6 EINECS: 236-644-6 |