Germanium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

203343-25G
SIAL203343-25GEA 500 EUR
SIAL203343-25G
Germanium, Sigma-Aldrich®
Germanium
Formel: Ge
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR