Germanium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203351-50G
203351-10G
SIAL203351-50GEA
1050
EUR
SIAL203351-50G
SIAL203351-10G
Germanium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Germanium
Formel:
Ge Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085310 CAS-Nummer: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 UN: 3089 ADR: 4.1,III |