Hafniumdioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203394-1G
SIAL203394-1GEA 161 EUR
SIAL203394-1G
Hafniumdioxid, Sigma-Aldrich®
Hafniumdioxid
Formel: HfO₂
Siedepunkt: 5400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2812 °C
Dichte: 9,68 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003565
CAS-Nummer: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR