Ammoniumiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203467-10G 203467-50G
SIAL203467-10GEA 214 EUR
SIAL203467-10G SIAL203467-50G
Ammoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Ammoniumiodid
Formel: NH₄I
Schmelzpunkt: 551 °C
Dichte: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011424
CAS-Nummer: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR