Iridium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203491-1G
SIAL203491-1GEA 337 EUR
SIAL203491-1G
Iridium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Iridium(III)chlorid Hydrat
Formel: Cl₃Ir·xH₂O
Dichte: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149750
CAS-Nummer: 14996-61-3
EINECS: 233-044-6
Merck Index: 14,05088

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR