Blei(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bleidiiodid
MQ100
203602-50G
SIAL203602-50GEA 270 EUR
SIAL203602-50G
Blei(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)iodid
Formel: I₂Pb
Molecular Weight: 461.01 g/mol
Siedepunkt: 954
Schmelzpunkt: 402
Dichte: 6.16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011163
CAS-Nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05430