Blei(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleimonoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203610-10G 203610-50G
SIAL203610-10GEA 104 EUR
SIAL203610-10G SIAL203610-50G
Blei(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)oxid
Formel: PbO
Molecular Weight: 223.2 g/mol
Siedepunkt: 1470
Schmelzpunkt: 888
Dichte: 9.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011164
CAS-Nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05431

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR