Lithiumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203653-10G
SIAL203653-10GEA 128 EUR
SIAL203653-10G
Lithiumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lithium sulphate
Formel: Li₂O₄S
Molecular Weight: 109,95 g/mol
Siedepunkt: 1377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 859 °C
Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011086
CAS-Nummer: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 12,05569

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR