Mangan(II)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Manganous nitrate hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203742-100G 203742-25G
SIAL203742-100GEA 500 EUR
SIAL203742-100G SIAL203742-25G
Mangan(II)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)nitrat Hydrat
Formel: Mn(NO₃)₂·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149788
CAS-Nummer: 15710-66-4
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III