Quecksilber(II)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdiiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

203785-25G
SIAL203785-25GEA 529 EUR
SIAL203785-25G
Quecksilber(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
Molecular Weight: 454,4 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 259 °C
Dichte: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR