Nickel(II)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

203874-100G 203874-20G 203874-500G
SIAL203874-100GEA 334 EUR
SIAL203874-100G SIAL203874-20G SIAL203874-500G
Nickel(II)nitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)nitrat Hexahydrat
Formel: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Molecular Weight: 290.79 g/mol
Siedepunkt: 137
Schmelzpunkt: 56.7
Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149805
CAS-Nummer: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,06596

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR