Rhodium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204218-1G
SIAL204218-1GEA 1570 EUR
SIAL204218-1G
Rhodium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Rhodium
Formel: Rh
Molecular Weight: 102.9 g/mol
Schmelzpunkt: 1960
Dichte: 12.41
MDL: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08353