Samarium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Samariumtrichlorid Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
204277-5G
SIAL204277-5GEA
71.5
EUR
SIAL204277-5G
Samarium(III)chlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Samarium(III)chlorid Hexahydrat
Formel:
Cl₃Sm·6H₂O Molecular Weight: 364,81 g/mol Dichte: 2,383 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00011235 CAS-Nummer: 13465-55-9 EINECS: 233-797-0 |