Silberiodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Silbermonoiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

204404-10G
SIAL204404-10GEA 76.9 EUR
SIAL204404-10G
Silberiodid, Sigma-Aldrich®
Silberiodid
Formel: AgI
Molecular Weight: 234,77 g/mol
Siedepunkt: 1506 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 557 °C
Dichte: ∼5,68 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003412
CAS-Nummer: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
Merck Index: 12,08659

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR