Strontiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

204463-10G 204463-50G
SIAL204463-10GEA 270 EUR
SIAL204463-10G SIAL204463-50G
Strontiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR