Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

204501-250G 204501-50G
SIAL204501-250GEA 468 EUR
SIAL204501-250G SIAL204501-50G
Ammoniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR