Tellurdioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
204552-10G 204552-50G
SIAL204552-10GEA 184 EUR
SIAL204552-10G SIAL204552-50G
Tellurdioxid, Sigma-Aldrich®
Tellurdioxid
Formel: O₂Te
Siedepunkt: 1245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 773 °C
Dichte: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011263
CAS-Nummer: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123