Dithalliumtrioxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Thallium(III)oxid

204617-10G
SIAL204617-10GEA 0 EUR
SIAL204617-10G
Dithalliumtrioxid, Sigma-Aldrich®
Dithalliumtrioxid
Formel: O₃Tl₂
Molecular Weight: 456,76 g/mol
Schmelzpunkt: 717 °C
Dichte: 5,56 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011276
CAS-Nummer: 1314-32-5
EINECS: 215-229-3
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09404

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR