Zinkoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Zink(II)oxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

204951-25G 204951-125G
SIAL204951-25GEA 111 EUR
SIAL204951-25G SIAL204951-125G
Zinkoxid, Sigma-Aldrich®
Zinkoxid
Formel: ZnO
Schmelzpunkt: 1975 °C
Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR