Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205036-1G 205036-250MG 205036-5G
SIAL205036-1GEA 161 EUR
SIAL205036-1G SIAL205036-250MG SIAL205036-5G
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid, Sigma-Aldrich®
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Schmelzpunkt: 157 °C
Dichte: 1,363 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010016
CAS-Nummer: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR