Praseodymtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Praseodym(III)nitrat Hexahydrat
MQ200
205133-10G 205133-250G 205133-50G
SIAL205133-10GEA 63.6 EUR
SIAL205133-10G SIAL205133-250G SIAL205133-50G
Praseodymtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Praseodymtrinitrat Hexahydrat
Formel: N₃O₉Pr·6H₂O
Molecular Weight: 435.01
Schmelzpunkt: 56
Dichte: 2.233 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149826
CAS-Nummer: 15878-77-0
EINECS: 233-796-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III