Di-tert-butylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

205249-100G 205249-10G 205249-50G
SIAL205249-100GEA 227 EUR
SIAL205249-100G SIAL205249-10G SIAL205249-50G
Di-tert-butylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molecular Weight: 218.25 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 20…23 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR