2,2-Dimethylglutarsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205265-25G
SIAL205265-25GEA 174 EUR
SIAL205265-25G
2,2-Dimethylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylglutarsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 180…200 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004197
CAS-Nummer: 681-57-2
EINECS: 211-655-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR