(Chlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205354-100ML
SIAL205354-100MLEA 108 EUR
SIAL205354-100ML
(Chlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formel: ClH₂CSi(CH₃)₃
Molecular Weight: 122.67 g/mol
Siedepunkt: 98
Dichte: 0.8861 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000878
CAS-Nummer: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR