Dimethyl-2-aminoterephthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethyl aminoterephthalate, 2-Aminodimethyl terephthalate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205370-50G
SIAL205370-50GEA
78.4
EUR
SIAL205370-50G
Dimethyl-2-aminoterephthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-2-aminoterephthalat
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209.2 g/mol |
MDL:
MFCD00008427 CAS-Nummer: 5372-81-6 EINECS: 226-364-2 |