Dibutylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205494-250G 205494-50G
SIAL205494-250GEA 95.8 EUR
SIAL205494-250G SIAL205494-50G
Dibutylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR