Dibutylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205494-250G
205494-50G
SIAL205494-250GEA
95.8
EUR
SIAL205494-250G
SIAL205494-50G
Dibutylzinndichlorid, Sigma-Aldrich®
Dibutylzinndichlorid
Formel:
C₈H₁₈Cl₂Sn Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 37…39 °C Dichte: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000518 CAS-Nummer: 683-18-1 EINECS: 211-670-0 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...