2-Acetyl-1-naphthol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Hydroxy-2-acetonaphthon, 1'-Hydroxy-2'-acetonaphthon, 2-Acetyl-1-hydroxynaphthalin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205664-25G
SIAL205664-25GEA 55.2 EUR
SIAL205664-25G
2-Acetyl-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-1-naphthol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Siedepunkt: 110…115 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 325
MDL: MFCD00003963
CAS-Nummer: 711-79-5
EINECS: 211-918-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR