Palladium 5% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

205680-100G 205680-10G 205680-50G
SIAL205680-100GEA 1070 EUR
SIAL205680-100G SIAL205680-10G SIAL205680-50G
Palladium 5% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
Molecular Weight: 106.420 g/mol
MDL: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR