Platin(II)iodid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Platindiiodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206059-1G
SIAL206059-1GEA 196 EUR
SIAL206059-1G
Platin(II)iodid ≥98%, Sigma-Aldrich®
Platin(II)iodid
Formel: I₂Pt
Molecular Weight: 448,89 g/mol
Schmelzpunkt: 360 °C (Zers., Lit.)
Dichte: 6,403 g/mL (25 °C) (Lit.)
MDL: MFCD00011183
CAS-Nummer: 7790-39-8
EINECS: 232-204-2