Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ACS

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat, Dihydrogenhexachloroplatinat(IV) Hexahydrat

206083-25G
SIAL206083-25GEA 3570 EUR
SIAL206083-25G
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat ACS
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat
Formel: H₂PtCl₆·6H₂O
Molecular Weight: 517,9 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 2,434 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149910
CAS-Nummer: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07609

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR