Platin(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206121-1G
SIAL206121-1GEA 181 EUR
SIAL206121-1G
Platin(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Platin(II)bromid
Formel: Br₂Pt
Molecular Weight: 354.89 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 6.652 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011180
CAS-Nummer: 13455-12-4
EINECS: 236-648-8