Ammoniumhexachlororhodat(III), Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Rhodium(III)-ammonium chloride

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

206253-1G
SIAL206253-1GEA 538 EUR
SIAL206253-1G
Ammoniumhexachlororhodat(III), Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Ammonium hexachlororhodate(III)
Formel: H₁₂Cl₆N₃Rh
MDL: MFCD00003394
CAS-Nummer: 15336-18-2
EINECS: 239-364-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR