Natriumhexachlororhodat(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium hexachlororhodate(III), Rhodium sodium chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206288-1G
SIAL206288-1GEA
469
EUR
SIAL206288-1G
Natriumhexachlororhodat(III), Sigma-Aldrich®
Natriumhexachlororhodat(III)
Formel:
Cl₆Na₃Rh Molecular Weight: 384,59 g/mol |
MDL:
MFCD00003509 CAS-Nummer: 14972-70-4 EINECS: 239-047-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...