1-Chlor-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Chlorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-chlorbenzol, (4-Chlorphenyl)ethin
206474-1G
SIAL206474-1GEA
34.4
EUR
SIAL206474-1G
1-Chlor-4-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅Cl Molecular Weight: 136,58 g/mol |
MDL:
MFCD00191917 CAS-Nummer: 873-73-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |