α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Iod-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Iodbenzotrifluorid, α,α,α-Trifluor-m-iodtoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

206563-25G
SIAL206563-25GEA 35.9 EUR
SIAL206563-25G
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluor-3-iodtoluol
Formel: C₇H₄F₃I
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,887 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001049
CAS-Nummer: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR