Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208108-2KG 208108-500G
SIAL208108-2KGEA 193 EUR
SIAL208108-2KG SIAL208108-500G
Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Bariumtitanat
Formel: BaO₃Ti
Schmelzpunkt: 1625 °C
Dichte: 5,67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR