Calciumoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208159-100G 208159-25G 208159-500G
SIAL208159-100GEA 184 EUR
SIAL208159-100G SIAL208159-25G SIAL208159-500G
Calciumoxid, Sigma-Aldrich®
Calcium oxide
Formel: CaO
Siedepunkt: 2850 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2580 °C
Dichte: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010911
CAS-Nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
Merck Index: 13,01691

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR