Zinn(II)chlorid ≥98%, Reagenzqualität

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Zinndichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

208256-100G 208256-2KG
SIAL208256-100GEA 87.2 EUR
SIAL208256-100G SIAL208256-2KG
Zinn(II)chlorid ≥98%, Reagenzqualität
Zinn(II)chlorid
Formel: SnCl₂
Molecular Weight: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246 °C
Dichte: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR