Vanadium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
208272-25G
SIAL208272-25GEA 169 EUR
SIAL208272-25G
Vanadium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III)chlorid
Formel: Cl₃V
Dichte: 3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011454
CAS-Nummer: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
UN: 2475
ADR: 8,III